Cyanoättiksyraester 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR28668-5G OR28668-25G OR28668-100G
APOSOR28668-5GEA 430 SEK
APOSOR28668-5G APOSOR28668-25G APOSOR28668-100G
Cyanoättiksyraester 98%
Cyanoättiksyraester
Formel: C₅H₇NO₂
MW: 113,12 g/mol
Kokpunkt: 208…210 °C
Smältpunkt: –23 °C
Densitet: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 109 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001940
CAS nummer: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
UN: 3334
ADR: 9,III