4-Chloro-2-cyclohexylphenol
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR28650-10G OR28650-1G OR28650-25G OR28650-100G OR28650-500G
APOSOR28650-10GEA 925 SEK
APOSOR28650-10G APOSOR28650-1G APOSOR28650-25G APOSOR28650-100G APOSOR28650-500G
4-Chloro-2-cyclohexylphenol
4-Chloro-2-cyclohexylphenol
Formel: C₁₂H₁₅ClO
Kokpunkt: 170…180 °C/18mmHg
Smältpunkt: 59…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 13081-17-9
EINECS: 235-988-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III