(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Hydroxybenzyl cyanide, 2-(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
OR28641-100G OR28641-25G OR28641-500G
APOSOR28641-100GEA 530 SEK
APOSOR28641-100G APOSOR28641-25G APOSOR28641-500G
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile 98%
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Kokpunkt: 329…331 °C
Smältpunkt: 66…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002383
CAS nummer: 14191-95-8