2-Mercaptonicotinic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR28620-100G OR28620-25G OR28620-500G
APOSOR28620-100GEA 705 SEK
APOSOR28620-100G APOSOR28620-25G APOSOR28620-500G
2-Mercaptonicotinic acid 97%
2-Mercaptonicotinic acid
Formel: C₆H₅NO₂S
Smältpunkt: 263…270 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010102
CAS nummer: 38521-46-9