2-Chloro-5-iodotoluene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2862-10G OR2862-1G OR2862-5G
APOSOR2862-10GEA 565 SEK
APOSOR2862-10G APOSOR2862-1G APOSOR2862-5G
2-Chloro-5-iodotoluene
2-Chloro-5-iodotoluene
Formel: C₇H₆ClI
Kokpunkt: 239 °C
Densitet: 1,81 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03093903
CAS nummer: 116632-41-8