3,5-Dikloranilin 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR28608-1KG OR28608-250G OR28608-50G
APOSOR28608-1KGEA 4975 SEK
APOSOR28608-1KG APOSOR28608-250G APOSOR28608-50G
3,5-Dikloranilin 98%
3,5-Dikloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Kokpunkt: 259…260 °C/741mmHg
Smältpunkt: 51…53 °C
Densitet: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007774
CAS nummer: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN: 3442
ADR: 6.1,II