Tioacetamid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Ethanethioamide
OR28604-100G OR28604-25G OR28604-500G
APOSOR28604-100GEA 1625 SEK
APOSOR28604-100G APOSOR28604-25G APOSOR28604-500G
Tioacetamid 98%
Tioacetamid
Formel: CH₃CSNH₂
MW: 75,13 g/mol
Smältpunkt: 112…114 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008070
CAS nummer: 62-55-5
EINECS: 200-541-4