3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR28603-10G OR28603-1G
APOSOR28603-10GEA 0 SEK
APOSOR28603-10G APOSOR28603-1G
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₁H₆Cl₃NO₂
Smältpunkt: 92…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052556
CAS nummer: 4462-55-9
UN: 3261
ADR: 8,II