Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2860-25G OR2860-5G
APOSOR2860-25GEA 1300 SEK
APOSOR2860-25G APOSOR2860-5G
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate
Formel: C₉H₁₁NO₃
Smältpunkt: 128…131 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017203
CAS nummer: 41608-64-4