4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR28593-100G OR28593-25G
APOSOR28593-100GEA 345 SEK
APOSOR28593-100G APOSOR28593-25G
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClNO₄
Smältpunkt: 142…144 °C
Flampunkt: >100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007214
CAS nummer: 6280-88-2