2-Bromo-5-methoxybenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR28590-100G OR28590-500G
APOSOR28590-100GEA 1200 SEK
APOSOR28590-100G APOSOR28590-500G
2-Bromo-5-methoxybenzoic acid 98%
2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Smältpunkt: 155…160 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00020214
CAS nummer: 22921-68-2
EINECS: 245-329-2