2,3-Dichloroisonicotinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2859-1G OR2859-250MG
APOSOR2859-1GEA 295 SEK
APOSOR2859-1G APOSOR2859-250MG
2,3-Dichloroisonicotinic acid
2,3-Dichloroisonicotinic acid
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Smältpunkt: 187 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01861977
CAS nummer: 184416-84-0