4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2857-25G OR2857-100G OR2857-5G
APOSOR2857-25GEA 550 SEK
APOSOR2857-25G APOSOR2857-100G APOSOR2857-5G
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Smältpunkt: 211…215 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017094
CAS nummer: 2374-03-0