2-Acetylbenzofuran
Leverantör: Apollo Scientific
OR28532-100G OR28532-25G
APOSOR28532-100GEA 4250 SEK
APOSOR28532-100G APOSOR28532-25G
2-Acetylbenzofuran
2-Acetylbenzofuran
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Kokpunkt: 110…113 °C/3mmHg
Smältpunkt: 69…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005849
CAS nummer: 1646-26-0