4-Chloro-2-picoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2849-25G OR2849-5G
APOSOR2849-25GEA 790 SEK
APOSOR2849-25G APOSOR2849-5G
4-Chloro-2-picoline 97%
4-Chloro-2-picoline
Formel: C₆H₆ClN
Kokpunkt: 56 °C/15mmHg
Densitet: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00038833
CAS nummer: 3678-63-5