5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR28485-1G
OR28485-25G
OR28485-5G
APOSOR28485-1GEA
260
SEK
APOSOR28485-1G
APOSOR28485-25G
APOSOR28485-5G
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
Formel:
C₈H₇NOS Smältpunkt: 223…225 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08447019 CAS nummer: 22876-22-8 |