5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR2842-25G OR2842-100G
APOSOR2842-25GEA 610 SEK
APOSOR2842-25G APOSOR2842-100G
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 98%
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Formel: C₆H₄ClNO₃
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052950
CAS nummer: 54127-63-8