3-Chloro-4-iodoaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR28394-5G OR28394-100G OR28394-25G
APOSOR28394-5GEA 775 SEK
APOSOR28394-5G APOSOR28394-100G APOSOR28394-25G
3-Chloro-4-iodoaniline
3-Chloro-4-iodoaniline
Formel: C₆H₅ClIN
MW: 253,47 g/mol
Smältpunkt: 56…58 °C
Densitet: 2,015 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 143 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00051845
CAS nummer: 135050-44-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III