3-Pyridinecarboxamide oxime
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR28384-100G OR28384-25G OR28384-5G
APOSOR28384-100GEA 465 SEK
APOSOR28384-100G APOSOR28384-25G APOSOR28384-5G
3-Pyridinecarboxamide oxime
3-Pyridinecarboxamide oxime
Formel: C₆H₇N₃O
Smältpunkt: 130…135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00265955
CAS nummer: 1594-58-7