6-Chloro-7-deazapurine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR2836-25G OR2836-5G OR2836-100G
APOSOR2836-25GEA 345 SEK
APOSOR2836-25G APOSOR2836-5G APOSOR2836-100G
6-Chloro-7-deazapurine
6-Chloro-7-deazapurine
Formel: C₆H₄ClN₃
Smältpunkt: 188…194 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01686865
CAS nummer: 3680-69-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III