2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR28314-100G OR28314-25G OR28314-500G
APOSOR28314-100GEA 1400 SEK
APOSOR28314-100G APOSOR28314-25G APOSOR28314-500G
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Kokpunkt: 177…179 °C/10mmHg
Smältpunkt: 38…40 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00004614
CAS nummer: 7314-44-5
EINECS: 230-775-2