2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2827-1G OR2827-5G
APOSOR2827-1GEA 465 SEK
APOSOR2827-1G APOSOR2827-5G
2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃Cl₄N
Smältpunkt: 52…54 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00160145
CAS nummer: 69045-78-9