5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2826-1G OR2826-25G
APOSOR2826-1GEA 530 SEK
APOSOR2826-1G APOSOR2826-25G
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅BrO₂S
Smältpunkt: 233…237 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01929338
CAS nummer: 7312-10-9