Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,5-Thiophenedicarboxaldehyde
OR28138-1G OR28138-5G
APOSOR28138-1GEA 875 SEK
APOSOR28138-1G APOSOR28138-5G
Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Thiophene-2,5-dicarbaldehyde
Formel: C₆H₄O₂S
MW: 140,16 g/mol
Smältpunkt: 114…117 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00216592
CAS nummer: 932-95-6