Methyl-5-formylthiophene-3-carboxylate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR2809-1G OR2809-5G
APOSOR2809-1GEA 1600 SEK
APOSOR2809-1G APOSOR2809-5G
Methyl-5-formylthiophene-3-carboxylate 98%
Methyl-5-formylthiophene-3-carboxylate
Formel: C₇H₆O₃S
MW: 170,19 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01859945
CAS nummer: 67808-66-6