4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2806-100G OR2806-25G
APOSOR2806-100GEA 2250 SEK
APOSOR2806-100G APOSOR2806-25G
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
4-Amino-2-chloropyrimidine
Formel: C₄H₄ClN₃
Smältpunkt: 197…205 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00194051
CAS nummer: 7461-50-9