(2-Bromo-4-pyridinyl)methanol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 2-Bromopyridine-4-methanol, 2-Bromo-4-pyridinemethanol
OR2802-10G OR2802-25G
APOSOR2802-10GEA 1025 SEK
APOSOR2802-10G APOSOR2802-25G
(2-Bromo-4-pyridinyl)methanol 98%
(2-Bromo-4-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Smältpunkt: 60…65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04039313
CAS nummer: 118289-16-0