6-Methyl-1-indanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR28016-10G OR28016-50G
APOSOR28016-10GEA 380 SEK
APOSOR28016-10G APOSOR28016-50G
6-Methyl-1-indanone
6-Methyl-1-indanone
Formel: C₁₀H₁₀O
Kokpunkt: 70 °C/0,4mmHg
Smältpunkt: 57…62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00275729
CAS nummer: 24623-20-9