4-Amino-3-bromopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR2801-1G
OR2801-5G
OR2801-250MG
APOSOR2801-1GEA
345
SEK
APOSOR2801-1G
APOSOR2801-5G
APOSOR2801-250MG
4-Amino-3-bromopyridine
4-Amino-3-bromopyridine
Formel:
C₅H₅BrN₂ Smältpunkt: 61…69 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02068297 CAS nummer: 13534-98-0 |