3-Chloro-2-nitropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR2799-1G OR2799-5G
APOSOR2799-1GEA 1350 SEK
APOSOR2799-1G APOSOR2799-5G
3-Chloro-2-nitropyridine 98%
3-Chloro-2-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Smältpunkt: 89…92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00490110
CAS nummer: 54231-32-2