3-Chloroisonicotinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2798-1G OR2798-250MG
APOSOR2798-1GEA 295 SEK
APOSOR2798-1G APOSOR2798-250MG
3-Chloroisonicotinonitrile
3-Chloroisonicotinonitrile
Formel: C₆H₃ClN₂
Smältpunkt: 71…74 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05663706
CAS nummer: 68325-15-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III