2-Bromo-5-nitrobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR27973-100G OR27973-25G
APOSOR27973-100GEA 2625 SEK
APOSOR27973-100G APOSOR27973-25G
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid 98%
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Smältpunkt: 180…181 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00134558
CAS nummer: 943-14-6