2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-(N,N-Diethylamino)phenacyl bromide
OR27926-1G OR27926-500MG
APOSOR27926-1GEA 1050 SEK
APOSOR27926-1G APOSOR27926-500MG
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Formel: C₁₂H₁₆BrNO
MW: 270,18 g/mol
Smältpunkt: 50…52 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00151798
CAS nummer: 207986-25-2