7-Azaindole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR27924-5G OR27924-25G
APOSOR27924-5GEA 260 SEK
APOSOR27924-5G APOSOR27924-25G
7-Azaindole 98%
7-Azaindole
Formel: C₇H₆N₂
Kokpunkt: 270 °C
Smältpunkt: 103…110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005606
CAS nummer: 271-63-6
EINECS: 205-981-0