2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR27917-100G OR27917-25G OR27917-500G
APOSOR27917-100GEA 1125 SEK
APOSOR27917-100G APOSOR27917-25G APOSOR27917-500G
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine 97%
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188,57 g/mol
Smältpunkt: 78…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00130268
CAS nummer: 38533-61-8