6-Aminobenzothiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Amino-1,3-benzothiazole, Benzothiazol-6-ylamine
OR27868-1G OR27868-5G
APOSOR27868-1GEA 685 SEK
APOSOR27868-1G APOSOR27868-5G
6-Aminobenzothiazole
6-Aminobenzothiazole
Formel: C₇H₆N₂S
MW: 150,2 g/mol
Smältpunkt: 86…91 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00015461
CAS nummer: 533-30-2
EINECS: 208-559-4