1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 4-Amino-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
OR27867-25G OR27867-100G OR27867-500G
APOSOR27867-25GEA 1550 SEK
APOSOR27867-25G APOSOR27867-100G APOSOR27867-500G
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formel: C₅H₅N₅
MW: 135,13 g/mol
Smältpunkt: >325 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005688
CAS nummer: 2380-63-4
EINECS: 219-174-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III