3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine, 5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
OR27866-100MG OR27866-1G OR27866-250MG
APOSOR27866-100MGEA 415 SEK
APOSOR27866-100MG APOSOR27866-1G APOSOR27866-250MG
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₇N₃O
MW: 149,15 g/mol
Smältpunkt: 124…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00082696
CAS nummer: 96799-02-9