3-Methylbenzofuran
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR27821-1G OR27821-5G
APOSOR27821-1GEA 1075 SEK
APOSOR27821-1G APOSOR27821-5G
3-Methylbenzofuran
3-Methylbenzofuran
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Kokpunkt: 195…197 °C
Densitet: 1,046 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00205641
CAS nummer: 21535-97-7