Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
Methyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
OR27752-100G
OR27752-25G
OR27752-500G
APOSOR27752-100GEA
1425
SEK
APOSOR27752-100G
APOSOR27752-25G
APOSOR27752-500G
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₉NO₄ MW: 195,17 g/mol Smältpunkt: 72…76 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01003947 CAS nummer: 5471-82-9 |