1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR27686-100G OR27686-1KG OR27686-500G
APOSOR27686-100GEA 345 SEK
APOSOR27686-100G APOSOR27686-1KG APOSOR27686-500G
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,45 g/mol
Smältpunkt: 67…72 °C
Densitet: 2,048 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00024320
CAS nummer: 41513-04-6
EINECS: 255-421-4