2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR27640-100MG OR27640-500MG
APOSOR27640-100MGEA 445 SEK
APOSOR27640-100MG APOSOR27640-500MG
2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₄
Smältpunkt: 115 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00439921
CAS nummer: 30742-62-2