3,5-Bis(methylthio)isothiazole-4-carbonitrile 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR2763-25G OR2763-5G OR2763-1G
APOSOR2763-25GEA 14075 SEK
APOSOR2763-25G APOSOR2763-5G APOSOR2763-1G
3,5-Bis(methylthio)isothiazole-4-carbonitrile 95+%
3,5-Bis(methylthio)isothiazole-4-carbonitrile
Formel: C₆H₆N₂S₃
Smältpunkt: 130…132 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173834
CAS nummer: 4886-13-9