3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
Leverantör: Apollo Scientific
OR2761-1G OR2761-250MG
APOSOR2761-1GEA 2575 SEK
APOSOR2761-1G APOSOR2761-250MG
3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
Formel: C₆H₂Cl₂N₂O₅
Smältpunkt: 168 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09836174
CAS nummer: 1664-10-4