6-Amino-5-bromonicotinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR2759-1G
OR2759-5G
APOSOR2759-1GEA
1125
SEK
APOSOR2759-1G
APOSOR2759-5G
6-Amino-5-bromonicotinonitrile
6-Amino-5-bromonicotinonitrile
Formel:
C₆H₄BrN₃ Smältpunkt: 194…195 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02102412 CAS nummer: 477871-32-2 |