1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Amino-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
OR2758-1G OR2758-250MG
APOSOR2758-1GEA 1350 SEK
APOSOR2758-1G APOSOR2758-250MG
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
Formel: C₆H₇N₅
MW: 149,16 g/mol
Smältpunkt: 268…270 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00128302
CAS nummer: 5334-99-6