6-Nitro-m-anisic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR27574-100G OR27574-25G
APOSOR27574-100GEA 550 SEK
APOSOR27574-100G APOSOR27574-25G
6-Nitro-m-anisic acid
6-Nitro-m-anisic acid
Formel: C₈H₇NO₅
Smältpunkt: 125…135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00151836
CAS nummer: 1882-69-5