6-Bromoveratraldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
OR27568-100G OR27568-25G
APOSOR27568-100GEA 1300 SEK
APOSOR27568-100G APOSOR27568-25G
6-Bromoveratraldehyde
6-Bromoveratraldehyde
Formel: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Smältpunkt: 148…152 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003301
CAS nummer: 5392-10-9