5-Iodo-1H-indazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2756-5G OR2756-1G
APOSOR2756-5GEA 465 SEK
APOSOR2756-5G APOSOR2756-1G
5-Iodo-1H-indazole 98%
5-Iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₅IN₂
MW: 244,0300 g/mol
Smältpunkt: 150…152 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07781642
CAS nummer: 55919-82-9