4-Chlorooxindole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2754-25G OR2754-5G
APOSOR2754-25GEA 3300 SEK
APOSOR2754-25G APOSOR2754-5G
4-Chlorooxindole
4-Chlorooxindole
Formel: C₈H₆ClNO
Smältpunkt: 206…208 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03787567
CAS nummer: 20870-77-3